(S)-(+)-2-Pentanol
|
Nebezpečí
|
MOLE64786361-500MGEA
12720
CZK
MOLE64786361-500MG
(S)-(+)-2-Pentanol
(S)-(+)-2-Pentanol
Vzorec:
C₅H₁₂O MW: 88,15 g/mol Bod varu: 118 °C (1013 hPa) Bod tání: –50 °C Hustota: 0,8169 g/cm³ (12.3 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00065952 CAS číslo: 26184-62-3 UN: 1105 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...