Chcete se opět přihlásit?
L(+)-Histidin
Dodavatel: SIGMA CHEMIE (PART OF SAF )
Vzorec: C₆H₉N₃O₂
MW: 155,16 g/mol
Bod tání: 272 - 273 °C
Hustota: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064315
CAS číslo: 71-00-1
EINECS: 200-745-3
Merck Index: 13,04741
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/29/2299829.jpg
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Bal. VWR katalogové číslo Množství
1 kg SAFSH3911-1KG
Rozbalit vše / Zavřít vše
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT