Chcete se opět přihlásit?
L(+)-Histidin (not of animal origin) cell culture tested, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Sigma-Aldrich
Meets EP, USP testing specifications
Vzorec: C₆H₉N₃O₂
MW: 155,16 g/mol
Bod tání: 272…273 °C
Hustota: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064315
CAS číslo: 71-00-1
EINECS: 200-745-3
Merck Index: 13,04741
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/29/2299829.jpg
Výsledky specifikačního testu
Solubility (Colour) Colourless
Solubility (Turbidity)-0,5 g to 10 ml, H₂O Clear
Identity by IR Conforms to Structure
Specific Rotation C = 11, 6 M HCl, 20 °C/EP 12,0 – 12,8
Specific Rotation C = 11, 6 M HCl, 25 °C/USP 12,6 – 14,0
Chloride (Cl) ≤ 0,020%
Ammonium ≤ 0,02 %
Sulfate ≤ 0,020%
Iron (Fe) ≤ 10 ppm
Heavy Metals ≤ 10 ppm
Arsenic (As) ≤ 1 ppm
Loss on Drying 0,20%
Residue on ignition (Ash) 0,10%
Ninhydrin-Positive Substances other amino acids Conforms
pH 2% in H₂O 7,0 – 8,5
Assay (Dry Basis) 98,5 – 101,0%
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 g SAFSH6034-100G
10 mg SAFSH6034-10MG
1 kg SAFSH6034-1KG
Rozbalit vše / Zavřít vše
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství