L(+)-Histidin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALH8000-5KGEA
0
CZK
SIALH8000-5KG
SIALH8000-500G
SIALH8000-25G
SIALH8000-100G
SIALH8000-10G
SIALH8000-5G
SIALH8000-1KG
L(+)-Histidin, Sigma-Aldrich®
L(+)-Histidin
Vzorec:
C₆H₉N₃O₂ MW: 155,16 g/mol Bod tání: 272…273 °C Hustota: 1,44 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064315 CAS číslo: 71-00-1 EINECS: 200-745-3 Merck Index: 13,04741 |