L(+)-Histidin
USBIH5100-250EA
13480
CZK
USBIH5100-250
L(+)-Histidin
L(+)-Histidin
Vzorec:
C₆H₉N₃O₂ MW: 155,16 g/mol Bod tání: 272…273 °C Hustota: 1,44 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064315 CAS číslo: 71-00-1 EINECS: 200-745-3 Merck Index: 13,04741 |