D-(+)-Tryptophan
MOLEM38891077EA
0
CZK
MOLEM38891077
D-(+)-Tryptophan
D-(+)-Tryptophan
Vzorec:
C₁₁H₁₂N₂O₂ MW: 204,23 g/mol Bod tání: 280…283 °C |
MDL Number:
MFCD00005647 CAS číslo: 153-94-6 EINECS: 205-819-9 Merck Index: 14,09797 |