L-Tryptofan ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
A10230.22EA
4740
CZK
A10230.22
A10230.36
A10230.14
L-Tryptofan ≥99%
L-Tryptofan
Vzorec:
C₁₁H₁₂N₂O₂ MW: 204,23 g/mol Bod tání: 280…285 °C Hustota: 1,34 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064340 CAS číslo: 73-22-3 EINECS: 200-795-6 Merck Index: 12,09929 |