Tisk…
L-Tryptofan
EDQMT2610000EA 6700 CZK
EDQMT2610000
L-Tryptofan
L-Tryptofan
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204,23 g/mol
Bod tání: 290 °C
Hustota: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064340
CAS číslo: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Merck Index: 12,09929