L-Tryptofan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALT0254-5GEA
1040
CZK
SIALT0254-5G
SIALT0254-25G
SIALT0254-1G
SIALT0254-100G
SIALT0254-500G
SIALT0254-1KG
L-Tryptofan, Sigma-Aldrich®
L-Tryptofan
Vzorec:
C₁₁H₁₂N₂O₂ MW: 204,23 g/mol Bod tání: 290 °C Hustota: 1,34 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064340 CAS číslo: 73-22-3 EINECS: 200-795-6 Merck Index: 12,09929 |