Chcete se opět přihlásit?
5-Hydroxy-L-tryptophan ≥99%
Dodavatel: Acros Organics
Nebezpečí
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O₃
MW: 220,23 g/mol
Bod tání: 270 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064341
CAS číslo: 4350-09-8
EINECS: 224-411-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,04895
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige to light grey Powder
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Typ balení Bal. VWR katalogové číslo Množství
Glass bottle 25 g ACRO148290250
Glass bottle for solids 1 g ACRO148290010
Glass bottle for solids 5 g ACRO148290050
Rozbalit vše / Zavřít vše
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství