Chcete se opět přihlásit?
(R)-(-)-Hydratropic acid ≥97%
Dodavatel: Alfa Aesar
Varování
Vzorec: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Bod varu: 264-266 °C
Bod tání: 32-34 °C
Hustota: 1,100
Bod vzplanutí: 148 °C (298 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063140
CAS číslo: 7782-26-5
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Bal. VWR katalogové číslo Množství
0,25 g A17639.01
1 g A17639.03
5 g A17639.06
Rozbalit vše / Zavřít vše
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Bod tání 32-34°
Hmotnost vzorce 150.18
Čí. CAS 7782-26-5
Čistota 97%
Bod vzplanutí 148°(298°F)
Molekulový vzorec C9H10O2
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT