Tisk…
(R)-(-)-Hydratropic acid
Varování
MOLEM45322857EA 0 CZK
MOLEM45322857
(R)-(-)-Hydratropic acid
(R)-(-)-Hydratropic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Bod varu: 257 °C (1013 hPa)
Bod tání: 29…32 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00063140
CAS číslo: 7782-26-5