(S)-(+)-2-Phenylbutyric acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL279889-5GEA
6270
CZK
SIAL279889-5G
SIAL279889-1G
(S)-(+)-2-Phenylbutyric acid, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2-Phenylbutyric acid
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164,2 g/mol |
MDL Number:
MFCD00063164 CAS číslo: 4286-15-1 |