L-Tyrosin ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A11141.30EA
3140
CZK
A11141.30
A11141.18
A11141.22
A11141.0B
L-Tyrosin ≥99%
L-Tyrosin
Vzorec:
C₉H₁₁NO₃ MW: 181,19 g/mol Bod varu: 351 °C (1013 hPa) Bod tání: >300 °C Hustota: 1,46 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002606 CAS číslo: 60-18-4 EINECS: 200-460-4 Merck Index: 13,09907 |