Tisk…
L-Tyrosin
Dodavatel: PanReac AppliChem
A1677.1000EA 19860 CZK
A1677.1000
L-Tyrosin
L-Tyrosin
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Bod varu: 351 °C (1013 hPa)
Bod tání: 285 °C
Hustota: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002606
CAS číslo: 60-18-4
EINECS: 200-460-4
Merck Index: 12,09970