Tisk…
1,7-Octadiene for synthesis, Sigma-Aldrich®
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18797.9999 8.18797.4500
1,7-Octadiene for synthesis, Sigma-Aldrich®
1,7-Octadiene
Vzorec: C₈H₁₄
MW: 110,2 g/mol
Bod varu: 121 °C (1013 hPa)
Bod tání: –100 °C
Hustota: 0,7313 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008668
CAS číslo: 3710-30-3
EINECS: 223-054-9
UN: 2309
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 0.08 g/l (20 °C)
Molar Mass 110.20 g/mol
Boiling Point 116 - 118 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 20 hPa (20 °C)
Flash Point 5 °C
Refractive Index 1.4215 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.5 - 8.8 %(V)
Density 0.73 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 230 °C