Tisk…
1,7-Octadiene ≥98%, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALO2501-100G-AEA 2580 CZK
SIALO2501-100G-A
1,7-Octadiene ≥98%, Sigma-Aldrich®
1,7-Octadiene
Vzorec: C₈H₁₄
MW: 110,2 g/mol
Bod varu: 121 °C (1013 hPa)
Bod tání: –100 °C
Hustota: 0,7313 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008668
CAS číslo: 3710-30-3
EINECS: 223-054-9
UN: 2309
ADR: 3,II