Tisk…
1,8-Nonadiyne, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL161306-10GEA 5520 CZK
SIAL161306-10G
1,8-Nonadiyne, Sigma-Aldrich®
1,8-Nonadiyne
Vzorec: C₉H₁₂
MW: 120,19 g/mol
Bod varu: 162 °C (1013 hPa)
Bod tání: –27,3 °C
Hustota: 0,8158 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008581
CAS číslo: 2396-65-8
EINECS: 219-254-0
UN: 3295
ADR: 3,III