Tisk…

5-Bromovaleric acid

Varování

MOLEM81344258EA 0 CZK
MOLEM81344258
5-Bromovaleric acid
5-Bromovaleric acid
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₃COOH
MW: 181,03 g/mol
Bod varu: 266 °C (1013 hPa)
Bod tání: 38…40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004414
CAS číslo: 2067-33-6
EINECS: 218-185-3
UN: 3261
ADR: 8,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR