Tisk…
(±)-1,2-Epoxypropan ≥99%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
27165.295EA 1750 CZK
27165.295
(±)-1,2-Epoxypropan ≥99%, TECHNICAL
(±)-1,2-Epoxypropan
Vzorec: C₃H₆O
MW: 58,08 g/mol
Bod varu: 34,3 °C (1013 hPa)
Bod tání: –112 °C
Hustota: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –37 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005126
CAS číslo: 75-56-9
EINECS: 200-879-2
UN: 1280
ADR: 3,I
Merck Index: 12,08041
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/14/2300014.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %