Močovina, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALU4884-1KGEA
11130
CZK
SIALU4884-1KG
SIALU4884-100G
SIALU4884-500G
SIALU4884-5KG
Močovina, Sigma-Aldrich®
Močovina
Vzorec:
NH₂CONH₂ MW: 60,06 g/mol Bod varu: 197 °C (1013 hPa) Bod tání: 132,7 °C Hustota: 1,34 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008022 CAS číslo: 57-13-6 EINECS: 200-315-5 REACH: 01-2119463277-33 Merck Index: 12,10005 |