Tisk…
ACES
MOLE14774016-100GEA 3340 CZK
MOLE14774016-100G MOLE14774016-1KG
ACES
ACES
Vzorec: H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H
MW: 182,2 g/mol
Bod tání: 270…295 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008030
CAS číslo: 7365-82-4
EINECS: 230-908-4
Merck Index: 13,00037
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/46/2354046.jpg