Tisk…
hydroxymočovina
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
PROOBP197EA 9440 CZK
PROOBP197
hydroxymočovina
hydroxymočovina
Vzorec: CH₄N₂O₂
MW: 76,05 g/mol
Bod varu: 296 °C (1013 hPa)
Bod tání: 142…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007943
CAS číslo: 127-07-1
EINECS: 204-821-7
Merck Index: 13,04874