Tisk…
Methyl valerate 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO415050250EA 1340 CZK
ACRO415050250
Methyl valerate 99%
Methyl valerate
Vzorec: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Bod varu: 126 °C
Bod tání: –91 °C
Hustota: 0,89 g/cm³
Bod vzplanutí: 29 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009478
CAS číslo: 624-24-8
EINECS: 210-838-0
UN: 3272
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3965 to 1.3985 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %