Methyl valerate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL148997-100MLEA
1220
CZK
SIAL148997-100ML
Methyl valerate, Sigma-Aldrich®
Methyl valerate
Vzorec:
C₆H₁₂O₂ MW: 116,16 g/mol Bod varu: 126,5 °C (1013 hPa) Bod tání: –91 °C Hustota: 0,89 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009478 CAS číslo: 624-24-8 EINECS: 210-838-0 UN: 3272 ADR: 3,II |