Dimethyl carbonate ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
A13104.0EEA
3710
CZK
A13104.0E
ABCRAB116181.2500
A13104.22
A13104.36
Dimethyl carbonate ≥99%
Dimethyl carbonate
Vzorec:
C₃H₆O₃ MW: 90,08 g/mol Bod varu: 90 °C Bod tání: ∼ 4 °C Hustota: 1,070 Bod vzplanutí: 16 °C (61 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008420 CAS číslo: 616-38-6 EINECS: 210-478-4 UN: 1161 ADR: 3,II Merck Index: 12,06117 |