Diethyl succinate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL112402-250GEA
1970
CZK
SIAL112402-250G
SIAL112402-1KG
Diethyl succinate, Sigma-Aldrich®
Diethyl succinate
Vzorec:
C₈H₁₄O₄ MW: 174,2 g/mol Bod varu: 217 °C (1013 hPa) Bod tání: –19 °C Hustota: 1,04 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 80 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009208 CAS číslo: 123-25-1 EINECS: 204-612-0 Merck Index: 12,09038 |