Tisk…
Diethyl succinate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALW237701-1KG-KEA 2630 CZK
SIALW237701-1KG-K SIALW237701-5KG-K SIALW237701-25KG-K SIALW237701-10KG-K
Diethyl succinate, Sigma-Aldrich®
Diethyl succinate
Vzorec: C₈H₁₄O₄
MW: 174,2 g/mol
Bod varu: 217 °C (1013 hPa)
Bod tání: –19 °C
Hustota: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009208
CAS číslo: 123-25-1
EINECS: 204-612-0
Merck Index: 12,09038