Dimethyl succinate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A12565.30EA
1200
CZK
A12565.30
A12565.0B
A12565.22
Dimethyl succinate ≥98%
Dimethyl succinate
Vzorec:
C₆H₁₀O₄ MW: 146,14 g/mol Bod varu: 196 °C Bod tání: 18…19 °C Hustota: 1,119 Bod vzplanutí: 85 °C (185 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008466 CAS číslo: 106-65-0 EINECS: 203-419-9 Merck Index: 12,09038 |