Tisk…
Dimethyl succinate
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
Varování
EHERC16985500EA 1520 CZK
EHERC16985500
Dimethyl succinate
Dimethyl succinate
Vzorec: C₆H₁₀O₄
MW: 146,14 g/mol
Bod varu: 200 °C (1013 hPa)
Bod tání: 18…19 °C
Hustota: 1,117 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008466
CAS číslo: 106-65-0
EINECS: 203-419-9
Merck Index: 12,09038