Dimethyl succinate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALW239607-1KG-KEA
2540
CZK
SIALW239607-1KG-K
SIALW239607-25KG-K
SIALW239607-10KG-K
Dimethyl succinate, Sigma-Aldrich®
Dimethyl succinate
Vzorec:
C₆H₁₀O₄ MW: 146,14 g/mol Bod varu: 200 °C (1013 hPa) Bod tání: 18…19 °C Hustota: 1,117 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008466 CAS číslo: 106-65-0 EINECS: 203-419-9 Merck Index: 12,09038 |