Tisk…
Kyselina 6-aminokaprová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALA2504-100GEA 5330 CZK
SIALA2504-100G SIALA2504-1KG SIALA2504-5KG SIALA2504-500G SIALA2504-25G
Kyselina 6-aminokaprová, Sigma-Aldrich®
Kyselina 6-aminokaprová
Vzorec: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,17 g/mol
Bod varu: 257 °C (1013 hPa)
Bod tání: 127 °C
Bod vzplanutí: 207 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008238
CAS číslo: 60-32-2
EINECS: 200-469-3
Merck Index: 13,00431