Tisk…
Glycin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL50058-1KGEA 6530 CZK
SIAL50058-1KG
Glycin, Sigma-Aldrich®
Glycin
Vzorec: NH₂CH₂COOH
MW: 75,07 g/mol
Bod varu: 181 °C (1013 hPa)
Bod tání: 83 °C
Hustota: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008131
CAS číslo: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/10/2301910.jpg