Tisk…
Kyselina malonová ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A11526.22EA 1040 CZK
A11526.22 A11526.36 A11526.0E
Kyselina malonová ≥99%
Kyselina malonová
Vzorec: C₃H₄O₄
MW: 104,06 g/mol
Bod varu: 387 °C (1013 hPa)
Bod tání: 132…136 °C (rozkl.)
Hustota: 1,62
Bod vzplanutí: 157 °C (314 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002707
CAS číslo: 141-82-2
EINECS: 205-503-0
Merck Index: 13,05732