Kyselina malonová
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
|
Varování
|
EHERC14731000EA
1640
CZK
EHERC14731000
Kyselina malonová
Kyselina malonová
Vzorec:
C₃H₄O₄ MW: 104,06 g/mol Bod varu: 387 °C (1013 hPa) Bod tání: 136 °C Hustota: 1,669 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 172 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002707 CAS číslo: 141-82-2 EINECS: 205-503-0 Merck Index: 13,05732 |