Kyselina jantarová 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
ACRO158740010EA
3790
CZK
ACRO158740010
ACRO158740100
ACRO158742500
ACRO158740025
ACRO158745000
Kyselina jantarová 99%
Kyselina jantarová
Vzorec:
HOOCCH₂CH₂COOH MW: 118,09 g/mol Bod varu: 235 °C (760 mmHg) Bod tání: 185…190 °C Bod vzplanutí: 206 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002789 CAS číslo: 110-15-6 EINECS: 203-740-4 ADR: 8,III Merck Index: 12,09038 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 185 to 190 °C |
Water | ≤1 % (K.F.) |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
Fumaric and maleic acid | ≤1 % |