Kyselina jantarová ≥99.0% ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
33272.A3EA
4910
CZK
33272.A3
33272.36
Kyselina jantarová ≥99.0% ACS
Kyselina jantarová
Vzorec:
HOOCCH₂CH₂COOH MW: 118,09 g/mol Bod varu: 235 °C Bod tání: 186…188 °C Hustota: 1,56 Bod vzplanutí: 206 °C (402 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002789 CAS číslo: 110-15-6 EINECS: 203-740-4 UN: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 13,08953 |