Tisk…
Suberic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL60930-1KGEA 8700 CZK
SIAL60930-1KG SIAL60930-100G SIAL60930-250G
Suberic acid, Sigma-Aldrich®
Suberic acid
Vzorec: C₈H₁₄O₄
MW: 174,2 g/mol
Bod varu: 361 °C (1013 hPa)
Bod tání: 139…142 °C
Hustota: 1,354 g/cm³ (21 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004428
CAS číslo: 505-48-6
EINECS: 208-010-9
Merck Index: 12,09031