Tisk…
Hydrogencitran diamonný
Varování
MOLEM77018759EA 0 CZK
MOLEM77018759
Hydrogencitran diamonný
Hydrogencitran diamonný
Vzorec: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
MW: 226,19 g/mol
Hustota: 1,483 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013068
CAS číslo: 3012-65-5
EINECS: 221-146-3
Merck Index: 12,00540