Tisk…
Hydrogencitran diamonný 99.0-103.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Ph. Eur. analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
21246.238EA 2110 CZK
21246.238 21246.290 21246.460
Hydrogencitran diamonný 99.0-103.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Ph. Eur. analytical reagent
Hydrogencitran diamonný
Vzorec: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
MW: 226,19 g/mol
Hustota: 1,483 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013068
CAS číslo: 3012-65-5
EINECS: 221-146-3
Merck Index: 12,00540
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99.0 - 103.0 %
C2O4 (Oxalate) Passes test
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 100 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Total S (as SO4) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm