Tisk…
Tris-(hydroxymethyl)aminomethan ≥99.9%, Ultrapure
Dodavatel: PanReac AppliChem
Varování
Synonyms: Tris (Hydroxymethyl) AminomethaneTrometamol2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
A1086.5000EA 15110 CZK
A1086.5000 A1086.1000 A1086.9010
Tris-(hydroxymethyl)aminomethan ≥99.9%, Ultrapure
Tris-(hydroxymethyl)aminomethan
Vzorec: NH₂C(CH₂OH)₃
MW: 121,14 g/mol
Bod varu: 357 °C (1013 hPa)
Bod tání: 169…172 °C
Hustota: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004679
CAS číslo: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 12,09902
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/00/2297600.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (titr.) min. 99.9 %
pH (1 M; H2O; 20°C) 10.5 - 11.5
Water max. 0.2 %
Cu max. 0.0001 %
Fe max. 0.0001 %
Pb max. 0.0001 %
A (1 cm/1 M in H2O) at 430 nm max. 0.004
A (1 cm/1 M in H2O) at 260 nm 0.03
A (1 cm/1 M in H2O) at 280 nm 0.02