Tisk…
Tris-(hydroxymethyl)aminomethan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Tris (Hydroxymethyl) AminomethaneTrometamol2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
SIAL93362-1KGEA 0 CZK
SIAL93362-1KG SIAL93362-250G
Tris-(hydroxymethyl)aminomethan, Sigma-Aldrich®
Tris-(hydroxymethyl)aminomethan
Vzorec: NH₂C(CH₂OH)₃
MW: 121,14 g/mol
Bod varu: 357 °C (1013 hPa)
Bod tání: 169…172 °C
Hustota: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004679
CAS číslo: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 12,09902
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/00/2297600.jpg