Tisk…
Tris-(hydroxymethyl)aminomethan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Tris (Hydroxymethyl) AminomethaneTrometamol2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
M-Clarity™ quality level = MQ400
SIALT1503-500GEA 0 CZK
SIALT1503-500G SIALT1503-25G SIALT1503-5KG SIALT1503-100G SIALT1503-10KG SIALT1503-1KG SIALT1503-250G SIALT1503-50KG SIALT1503-25KG
Tris-(hydroxymethyl)aminomethan, Sigma-Aldrich®
Tris-(hydroxymethyl)aminomethan
Vzorec: NH₂C(CH₂OH)₃
MW: 121,14 g/mol
Bod varu: 357 °C (1013 hPa)
Bod tání: 169…172 °C
Hustota: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004679
CAS číslo: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 12,09902
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/00/2297600.jpg