1,4-Diaminobutane for synthesis, Sigma-Aldrich®
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08279.9999
1,4-Diaminobutane for synthesis, Sigma-Aldrich®
1,4-Diaminobutane
Vzorec:
C₄H₁₂N₂ MW: 88,15 g/mol Bod varu: 158 °C (1013 hPa) Bod tání: 25…28 °C Hustota: 0,88 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 63 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008235 CAS číslo: 110-60-1 EINECS: 203-782-3 UN: 2923 ADR: 8 (6.1),II Merck Index: 12,08134 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 40 g/l (20 °C) |
Melting Point | 25 - 28 °C |
Molar Mass | 88.15 g/mol |
Boiling Point | 158 - 160 °C (1013 hPa) |
Flash Point | 63 °C |
Refractive Index | 1.454 (30 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.7 - 11.2 %(V) |
Density | 0.88 g/cm3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...