1,4-Diaminobutane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALD13208-100GEA
3080
CZK
SIALD13208-100G
SIALD13208-500G
SIALD13208-25G
1,4-Diaminobutane, Sigma-Aldrich®
1,4-Diaminobutane
Vzorec:
C₄H₁₂N₂ MW: 88,15 g/mol Bod varu: 158 °C (1013 hPa) Bod tání: 25…28 °C Hustota: 0,88 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 63 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008235 CAS číslo: 110-60-1 EINECS: 203-782-3 UN: 2928 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,08134 |