Tisk…
N-Etyldiizopropylamin 99.5+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO367840250EA 2490 CZK
ACRO367840250 ACRO367841000 ACRO367840010 ACRO367840025 ACRO367840500
N-Etyldiizopropylamin 99.5+%
N-Etyldiizopropylamin
Vzorec: C₈H₁₉N
MW: 129,25 g/mol
Bod varu: 127 °C (760 mmHg)
Bod tání: –46 °C
Hustota: 0,756 g/cm³
Bod vzplanutí: 6 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008868
CAS číslo: 7087-68-5
EINECS: 230-392-0
UN: 3384
ADR: 6.1,
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.50 %
Color scale ≤50 APHA