1-Bromo-3,3-dimethylbutanone 93%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
ACRO306410250EA
6180
CZK
ACRO306410250
ACRO306410050
1-Bromo-3,3-dimethylbutanone 93%
1-Bromo-3,3-dimethylbutanone
Vzorec:
C₆H₁₁BrO MW: 179,06 g/mol Bod varu: 189…192 °C (760 mmHg) Bod tání: –10 °C Hustota: 1,33 g/cm³ Bod vzplanutí: 75 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00000206 CAS číslo: 5469-26-1 EINECS: 226-794-0 ADR: 6.1,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear light yellow to yellow-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4656 to 1.4676 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥91 % |