Tisk…

1-Bromo-3,3-dimethylbutanone, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ100

SIAL245879-25GEA 4680 CZK
SIAL245879-25G
1-Bromo-3,3-dimethylbutanone, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-3,3-dimethylbutanone
Vzorec: C₆H₁₁BrO
MW: 179,06 g/mol
Bod varu: 47…49 °C (1 mmHg)
Bod tání: 76 °C
Hustota: 1,3508 g/cm³ (0 °C)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00000206
CAS číslo: 5469-26-1
EINECS: 226-794-0
UN: 2810
ADR: 6.1,II

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR