Tisk…
2-Methylbutyraldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALM33476-50GEA 3490 CZK
SIALM33476-50G SIALM33476-250G
2-Methylbutyraldehyde, Sigma-Aldrich®
2-Methylbutyraldehyde
Vzorec: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Bod varu: 90 °C (1013 hPa)
Bod tání: –100 °C
Hustota: 0,803 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006984
CAS číslo: 96-17-3
EINECS: 202-485-6
UN: 1989
ADR: 3,II