(±)-2-Methylvaleraldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL258563-500MLEA
5800
CZK
SIAL258563-500ML
SIAL258563-100ML
(±)-2-Methylvaleraldehyde, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methylvaleraldehyde
Vzorec:
C₆H₁₂O MW: 100,16 g/mol Bod varu: 119 °C (1013 hPa) Bod tání: –100 °C Hustota: 0,808 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00006986 CAS číslo: 123-15-9 EINECS: 204-605-2 UN: 2367 ADR: 3,II |